Merck
685062
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadien)(methoxy)iridium(I)-Dimer
Synonym(e):
[Ir(OMe)(1,5-cod)]2, Bis(1,5-cyclooctadiene)di-μ-methoxydiiridium(I)
About This Item
Lineare Formel:
[Ir(OCH3)(C8H12)]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
662.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
154-179 °C (D)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChIKey
BGWIAAATAAWGOI-MIXQCLKLSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Herstellung von fusionierten Heteroaryl-Indolringsystemen als Inhibitoren der HCV NS5B-Polymerase
  • Borylierung/Suzuki-Miyaura-Kupplung
  • Metallkatalysierte Suzuki-Kreuzkupplungsreaktion für die Synthese von Biarylen und Heterobiarylen
  • Tetraborylierungsreaktionen
  • Stark regio- und enantioselektive asymmetrische Hydroborierung
  • Ortho-Silylierung von Arylketon-, Benzaldehyd- und Benzylalkohol-Derivaten mittels C-H-Aktivierung
Ein starker Katalysator zur C-H-Aktivierung für die Zubereitung von Phenolen aus Arenen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct C?H borylation and C?H arylation of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidines: synthesis of 6, 8-disubstituted 7-deazapurines.
Klecka M, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(5), 866-868 (2009)
Catalytic functionalization of unactivated primary C?H bonds directed by an alcohol.
Simmons E, et al.
Nature, 483(7387), 70-70 (2012)
Ir?Catalyzed Borylation of C H Bonds in N?Containing Heterocycles: Regioselectivity in the Synthesis of Heteroaryl Boronate Esters.
Mkhalid I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(3), 489-491 (2006)
A general strategy for the perfluoroalkylation of arenes and arylbromides by using arylboronate esters and [(phen) CuRF].
Litvinas N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(2), 536-539 (2012)
Robert E Maleczka et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(26), 7792-7793 (2003-06-26)
An efficient one-pot C-H activation/borylation/oxidation protocol for the preparation of phenols is described. This method is particularly attractive for the generation of meta-substituted phenols bearing ortho-/para-directing groups, as such substrates are difficult to access by other phenol syntheses.