Merck
659665
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)-block-polylactid-methylether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Synonym(e):
PEG-b-PLA
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 350
PLA average Mn 1,000
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)