Wichtige Dokumente
659657
Poly(ethylenglykol)-block-polylactid-methylether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
Synonym(e):
PEG-b-PLA
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?