Merck
459003
Sigma-Aldrich
Polyethylen-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~575
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~575
Zusammensetzung
ethylene oxide, 20 wt. %
Hydroxylzahl
85 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tm 101 °C (DSC)
Löslichkeit
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
SMILES String
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChIKey
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Nonionic surfactant.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)