Merck
659630
Sigma-Aldrich
Polylactid-block-poly(ethylenglycol)-block-polylactid
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900
Synonym(e):
PLA-PEG-PLA
About This Item
Lineare Formel:
HO(CHCH3COO)x(CH2CH2O)y(COCHCH3O)zH
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG average Mn 900
PLA average Mn 1,500
average Mn (1,500-900-1,500)
Zeitrahmen für den Abbau
<12 months
Übergangstemp.
Tm 278.5 °C
Tg 7-9 °C
PDI
<1.2
Anwendung
The PLA average Mn value of 3,000 is a combined total between the two PLA blocks.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biodegradable polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)