901701
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn ~12,500
Synonym(e):
PEG-PPG-PEG, Poloxamer F127 diacrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn ~12,500
Farbe
white to faint yellow
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)