Wichtige Dokumente
764736
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)-block-decane
PEG average Mn 2,000, PDLLA average Mn 2,000
Synonym(e):
PEG-PDLLA-decane, PEG-b-PLA-b-decane, PEG-PLA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PDLLA average Mn 2,000
PEG average Mn 2,000
average Mn 4,000 (total)
Zeitrahmen für den Abbau
2-5 weeks
Übergangstemp.
Tm 29-33 °C
PDI
<1.1 (typical PEG)
<1.2
<1.3 (overall)
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)