Merck
645680
Sigma-Aldrich
Guanosin-13C10,15N5 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
GTP-13C10,15N5 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H1415N5Na2O14P3
Molekulargewicht:
582.04
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Max A Horlbeck et al.
Cell, 174(4), 953-967 (2018-07-24)
Seminal yeast studies have established the value of comprehensively mapping genetic interactions (GIs) for inferring gene function. Efforts in human cells using focused gene sets underscore the utility of this approach, but the feasibility of generating large-scale, diverse human GI