Merck
646210
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosin-13C10,15N5 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
dGTP-13C10,15N5 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H1415N5Na2O13P3
Molekulargewicht:
566.04
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)