Merck
645672
Sigma-Aldrich
Uridin-13C9,15N2 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
UTP-13C9,15N2 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H1315N2Na2O15P3
Molekulargewicht:
539.03
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+11
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)