Merck
710687
Sigma-Aldrich
Guanosin-13C10 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
GTP-13C10 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht:
577.07
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]1[13C](N=[13CH]N2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2N=[13C](N)N1
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Molecular weight and empirical formula are based on the free acid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julia Bartoli et al.
Talanta, 219, 121261-121261 (2020-09-06)
Guanosine tetraphosphate (G4P) and guanosine pentaphosphate (G5P) are signalling nucleotides found in bacteria and photosynthetic eukaryotes that are implicated in a wide-range of processes including stress acclimation, developmental transitions and growth control. Measurements of G4P/G5P levels are essential for studying