Wichtige Dokumente
645699
Cytidin-13C9,15N3 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
CTP-13C915N3 Natriumsalz -Lösung
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+12
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?