Wichtige Dokumente
607983
L-Glutamin-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure-13C5-15N2, L-Glutamin-ul-13C,15N, L-Glutaminsäure-5-amid-13C5-15N2, 13C- und 15N-markiertes Glutamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?