Merck
641960
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1,6+1
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-SFTAQFDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)