Merck
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
Synonym(e):
L-Glutamin-ul-15N,d
About This Item
Lineare Formel:
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Molekulargewicht:
158.19
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)