Merck
608114
Sigma-Aldrich
L-Prolin-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-Pyrrolidin-2-carboxylsäure-13C5,15N, L-Prolin-ul-13C,15N, 13C und 15N-markiertes L-Prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H915NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis