Merck
605018
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCO(CH2)2CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
147.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-YTCQKPCCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)