Wichtige Dokumente
607541
2-Ketobuttersäure-13C4,3,3-d2 Natriumsalz Hydrat
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketobutyrat-13C4,3,3-d2
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2+1D2,3+1,4+1;;
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-WVMSAXHDSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nature communications, 11(1), 5547-5547 (2020-11-05)
Methyl-NMR enables atomic-resolution studies of structure and dynamics of large proteins in solution. However, resonance assignment remains challenging. The problem is to combine existing structural informational with sparse distance restraints and search for the most compatible assignment among the permutations.