Merck
663980
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-Methylbuttersäure-13C5 Natriumsalz
99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-13C5
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(13CH3)13CO13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-JFGXUQBHSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)