Merck
634379
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(Methyl-13C,d2)-Buttersäure-4-13C,d2 Natriumsalz
98 atom % D, 98 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-3-(methyl-13C, d2),4-13C, d2
About This Item
Lineare Formel:
13CD2CH(13CD2H)COCO2Na
Molekulargewicht:
144.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)