Merck
589063
Sigma-Aldrich
2-Keto-(3-methyl-13C)-Buttersäure-4-13C,3-d Natriumsalz
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
α-Keto-(3-methyl-13C)-Buttersäure-4-13C,3-d Natrium, α-Ketoisovaleriansäure-(3-methyl-13C),4-13C-3-d Natriumsalz, 2-Ketoisovaleriansäure-(3-methyl-13C),4-13C,3-d Natriumsalz, 3-Methyl-13C-2-Oxobutansäure-4-13C,d Natriumsalz, Natriumα-Ketoisovalerian-(3-methyl-13C),4-13C,3-d
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CD(13CH3)COCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)