Wichtige Dokumente
K0875
Natrium-2-Oxobutyrat
powder
Synonym(e):
2-Oxo-buttersäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)