Wichtige Dokumente
579637
2-Acetyl-5-iodthiophen
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(I)s1
InChI
1S/C6H5IOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,1H3
InChIKey
XBUCSKKBSJSRLJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)