Wichtige Dokumente
711292
4-Brom-1-Methyl-1H-Imidazol
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545
Dichte
1.614 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
InChIKey
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?