540250
(S)-(+)-1,2-Propandiol
96%
Synonym(e):
(S)-(+)-Propylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D +16.5°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Optically active chiral (S)-1, 2-propanediol derivatives using mesogenic carboxylic acids via esterification in the presence of dimethylaminopyridine (DMAP) as a catalyst.
- 3,4-Ethylenedioxythiophenes via Mitsunobu reaction.
- Vicinal diol cyclic sulfates in the presence of sodium periodate and ruthenium chloride as catalysts.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..