Wichtige Dokumente
540021
(S)-(−)-Propylenoxid
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1,2-Epoxy-propan, (S)-(−)-Methyloxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.59 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Expl.-Gr.
37 %
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Anwendung
- (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
- It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
- It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?