398039
1,2-Propandiol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
1,2-PDO, Propylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Verunreinigungen
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
Glührückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 ppm
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Grüne Synthese von Propylencarbonat
- Erzeugung von Milchsäure durch umweltfreundliche katalytische Oxidation
- Erzeugung von Propanal durch katalytische Dehydrierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..