Merck
16033
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
Synonym(e):
1,2-PDO, Propylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Haltbarkeit
24 mo.
Expl.-Gr.
12.5 %
Verunreinigungen
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
oxidizing substances, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.005% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.431-1.433
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Propandiol ist ein 1,2-Alkandiol. Es kann in Gegenwart von Ru/C und Amberlyst-Ionenaustauschharzen mittels Hydrogenolyse aus Glycerin gewonnen werden.
1,2-Propandiol ist eine wichtige Petrochemikalie, die durch die Hydrogenolyse von Glycerin zubereitet werden kann. Es wird hauptsächlich als Gefrierschutzmittel für biologische Proben und als Additiv in der Nahrungsmittel-, Kosmetik- und pharmazeutischen Branche verwendet.
Anwendung
1,2-Propandiol kann als Gefrierschutzmittel für die Konservierung (durch Herunterkühlen auf Temperaturen unter null) von menschlichen Embryos und Oozyten (von Mensch und Maus) eingesetzt werden.
Verpackung
unter inertem Gas abgefüllt
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 16033-4X5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 16033-5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 16033-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 16033-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 16303-4X2.5L-R wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 16303-2.5L-R, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aqueous phase hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol without external hydrogen addition.
Roy D, et al.
Catalysis Today, 156(1), 31-37 (2010)
D A Gook et al.
Human reproduction (Oxford, England), 8(7), 1101-1109 (1993-07-01)
Human and mouse oocytes were cryopreserved by a slow freeze, rapid thaw method, using propanediol (PROH) as the cryoprotectant. A simulated cryopreservation was also included in the study to detect the level of damage attributable to the PROH alone. Comparison
Glycerol hydrogenolysis to 1, 2-propanediol catalyzed by a heat-resistant ion-exchange resin combined with Ru/C.
Miyazawa T, et al.
Applied Catalysis A: General, 329, 30-35 (2007)
B Lassalle et al.
Fertility and sterility, 44(5), 645-651 (1985-11-01)
Eighty-five human embryos fertilized in vitro were frozen and thawed with 1,2 propanediol as a cryoprotective agent. The effects of viability of in vitro culture duration, stage, and morphologic appearance of embryos were examined after thawing. Survival was higher for
Yusha Imtiaz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Polysaccharides have been shown to have immunomodulatory properties. Modulation of the immune system plays a crucial role in physiological processes as well as in the treatment and/or prevention of autoimmune and infectious diseases. Cellulose nanocrystals (CNCs) are derived from cellulose