Wichtige Dokumente
540048
(R)-(+)-Propylenoxid
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-Epoxy-propan, (R)-(+)-Methyloxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?