Wichtige Dokumente
109975
1-Butenoxid
99%
Synonym(e):
α-Butylenoxid, 1,2-Epoxy-butan, 1,2-Epoxybutan, Ethyloxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
140 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a monomer to synthesize novel initiators via ring-opening polymerization. These initiators can be used to prepare complex macromolecules such as grafted polyamides.
- To functionalize polyethyleneimine which is used in the synthesis of oxidation-stable adsorbents for CO2 capture.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High polymerizability
- Low susceptibility to transfer reaction
- Ease of handling
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?