Wichtige Dokumente
T61301
Triethylphosphonoacetat
98%
Synonym(e):
Carboxymethylphosphonsäure-triethylester, Diethyl-ethoxycarbonylmethylphosphonat, Triethyl-phosphonoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
- Tsuji-Trost type reactions
- Intramolecular aryne-ene reactions
- Synthesis of aldehydes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)