Merck
536741
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 8.0 -Lösung
5 wt. % in methanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=8);dendri PAMAM(NH2)1024
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233373.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 8.0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
1024
Brechungsindex
n20/D 1.339
Dichte
0.802 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains 1024 surface primary amino groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)