536709
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 5.0 -Lösung
5 wt. % in methanol
Synonym(e):
Poly(amidoamine)
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 5.0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
128
Dichte
0.797 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PAMAM-Dendrimere sind wasserlösliche, nichtimmunogene und biokompatible symmetrische Polymere. Sie besitzen eine große Anzahl modifizierbarer endständiger funktioneller Gruppen, die an verschiedene Ziel- oder Gastmoleküle binden können. Diese endständigen Gruppen werden genutzt, um Arzneimittel, Zielliganden oder Bildgebungsmittel für eine gezielte Abgabe, kontrollierte Freisetzung oder Bildgebungsanwendungen kovalent zu binden.
Anwendung
- Synthesis of beta-Cyclodextrin-Decorated Dendritic Compounds Based on EDTA Core: Diese Studie stellt eine Alternative zum Ethylendiamin-Kern in PAMAM-Dendrimeren vor und verwendet stattdessen einen EDTA-Kern, wodurch Erkenntnisse über Modifikationen gewonnen werden, die sich auf die Eigenschaften der Dendrimere auswirken (Gonzalez Menzez et al., 2022).
- Neue Fortschritte bei allgemeinen biomedizinischen Anwendungen von PAMAM-Dendrimeren: Erörtert die verschiedenen Zusammensetzungen von PAMAM- Dendrimerkernen, einschließlich Ethylendiamin, und deren Auswirkungen auf biomedizinische Anwendungen (Araujo et al., 2018).
- Poly (amidoamine) Dendrimers: Covalent and Supramolecular Synthesis: Dieser Artikel befasst sich mit verschiedenen synthetischen Strategien für PAMAM-Dendrimere, wobei die Rolle des Ethylendiaminkerns bei der Strukturbildung hervorgehoben wird (Lyu et al., 2019).
- Modified Carboxyl-Terminated PAMAM Dendrimers as a Cytocompatible Nano Based Drug Delivery System: Untersuchung der Biokompatibilität und der Effizienz der Wirkstoffabgabe von modifizierten PAMAM-Dendrimeren, wobei die wichtige Rolle der Kerne hervorgehoben wird (Vu et al., 2019).
- Use of Polyaminoamide Dendrimers Starting from Different Core-Initial Molecules for Inhibition of Silica Scale: Diese Studie untersucht die Verwendung von PAMAM-Dendrimeren mit Ethylendiaminkern in industriellen Anwendungen, insbesondere zur Verhinderung von Kieselsäureablagerungen. (Sun et al., 2021).
Physikalische Form
Enthält 128 primäre Aminogruppen an der Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Hergestellt von Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Scientific reports, 10(1), 12422-12422 (2020-07-28)
In this study, the use of dendrimer-coated carbon nanotubes (CNTs) as a delivery vehicle for dsRNA was assessed in Tribolium castaneum. Exposure to low dosages of polyamidoamine dendrimer carbon nanotubes (PAMAM-CNTs) did not affect T. castaneum larval mortality. Expression of
PloS one, 11(4), e0154053-e0154053 (2016-04-23)
Stem cell therapy has emerged as a promising approach for treatment of a number of diseases, including delayed and non-healing wounds. However, targeted systemic delivery of therapeutic cells to the dysfunctional tissues remains one formidable challenge. Herein, we present a
Drug release characteristics of PAMAM dendrimer?drug conjugates with different linkers
International Journal of Pharmaceutics, 384, 189-194 (2010)
The effect of PAMAM dendrimer generation size and surface functional group on the aqueous solubility of nifedipine
International Journal of Pharmaceutics, 284, 133-140 (2004)
Journal of pharmaceutical analysis, 10(4), 351-355 (2020-09-15)
In this work, functionalized carbon nanotubes (CNTs) using two polyamine polymers, polyethyleneimine (PEI) and polyamidoamine dendrimer (PAMAM), were investigated by thermal analysis in order to address preparation strategies to obtain low cytotoxic compounds with the ability to conjugate microRNAs and