Merck
536776
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 10.0 -Lösung
5 wt. % in methanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
934685.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 10.0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
4096
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains 4096 surface primary amino groups.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)