Merck
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH-Dendrimer, Generation 7 -Lösung
5 wt. % in methanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
Molekulargewicht:
116992.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amidoethanol surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 7
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
512
Brechungsindex
n20/D 1.337
Dichte
0.797 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)