Wichtige Dokumente
526142
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 0
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
sodium carboxylate surface groups
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
generation 0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Anzahl Oberflächengruppen
4
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)