Wichtige Dokumente
470457
PAMAM-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 4.5 -Lösung
5 wt. % in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
sodium carboxylate surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 4.5
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
128
Brechungsindex
n20/D 1.337
bp
65 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?