Merck
536962
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
25% C₁₂, generation 4, 10 wt. % in methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C1006H2016N250O156
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20112.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
PAMAM-25 % C12-Dendrimer, Generation 4 -Lösung, 10 wt. % in methanol
Beschreibung
75% amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Form
solution
Mol-Gew.
generation 4
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
64
Brechungsindex
n20/D 1.3465
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains ca. 48 primary amino surface groups and 16 [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)