Merck
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium-trifluormethansulfonat
electronic grade, ≥99%
Synonym(e):
DPIT, Diphenyliodoniumtriflat
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2I(CF3SO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.18
Beilstein:
3582403
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
180-181 °C (lit.)
Löslichkeit
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)