Wichtige Dokumente
127396
Diphenyliodoniumnitrat
Synonym(e):
DPIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
λmax
203 nm
226 nm (2nd)
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1
InChIKey
CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?