Merck
531073
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfoniumperfluor-1-butansulfonat
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium nonaflate, Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
730.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
194-197 °C (lit.)
Löslichkeit
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChIKey
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)