Merck
531111
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarboximidperfluor-1-butansulfonat
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8F9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
Löslichkeit
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
InChIKey
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
Anwendung
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)