Merck
528072
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol-diacetat
≥99.7%
Synonym(e):
DOWANOL® PGDA, 1,2-Diacetoxy-propan, Propylen-diacetat, Propylenglykol-diacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1768914
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.7%
Selbstzündungstemp.
808 °F
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propylene glycol diacetate is a non ionic water soluble surfactant.
Anwendung
Propylene glycol diacetate may be used as an emulsifier, solubilizer or solvent in pharmaceuticals.
Rechtliche Hinweise
Produkt von Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)