Wichtige Dokumente
W364703
3-Methyl-2-buten-1-ol
≥98%, FG
Synonym(e):
3,3-Dimethylallylalkohol, Prenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Expl.-Gr.
16.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
Dichte
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity
SMILES String
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
InChIKey
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
124.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?