704067
εε-Caprolacton
97%
Synonym(e):
2-Oxepanon, 6-Caprolactonmonomer, 6-Hexanolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChIKey
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?