Wichtige Dokumente
433012
Poly(dimethylsiloxan), vinylterminiert
average Mw ~25,000, viscosity 850-1,150 cSt (25 °C)(lit.)
Synonym(e):
PDMS
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~25,000
average Mw ~25,000
Brechungsindex
n20/D 1.4052
Viskosität
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
Iodzahl
2.2‑3.5
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)=O
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
InChIKey
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)