Merck
492868
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, L-4-Hydroxyphenylalanin-13C9
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)13C6H413CH213CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)