Merck
590401
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-leucin-d10, L-Leucin-d10, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
363.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
InChIKey
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)