Merck
608017
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, Phenylalanin-UL-13C,15N
About This Item
Lineare Formel:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
97% (Chiral Purity)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phenylalanine is an aromatic nonpolar amino acid. Phenylalanine, tyrosine and tryptophan are three amino acids which can absorb ultraviolet radiation above 250nm. Degradation of phenylalanine results in the formation of acetoacetate and fumarate. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Anwendung
L-Phenylalanine-13C9,15N has been used as a supplement in liquid growth culture of Nostoc species to study the involvement of noc operon (NoA biosynthesis operon) in NoA (nocuolin A) synthesis.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The cyanobacterial metabolite nocuolin a is a natural oxadiazine that triggers apoptosis in human cancer cells.
Voracova K, et al.
PLoS ONE, 12, e0172850-e0172850 (2017)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)