Merck
658944
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
Synonym(e):
L-4-Hydroxyphenylalanin-13C9,15N
About This Item
Lineare Formel:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Reinheit
ee: 99% (L-)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)